Få mere at vide
Beta,Gamma-Dihydro Vitamin K1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta,gamma-Dihydro Vitamin K1 |
| CAS | 64236-23-3 |
| Molekylær formel | C31H48O2 |
| Mængde | 0.25 mg |
| Synonym | 2-Methyl-3-(3,7,11,15-tetramethylhexadecyl)-1,4-naphthalenedione |
| InChI formel | InChI=1S/C31H48O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-19,22-25H,9-17,20-21H2,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.71 |