Beskrivelse
Thermo Scientific™ Mammalian-Galactosidase βAssay Stop-løsningen er en komponent i Mammalian-Galactosidase βAssay Kit, som giver en simpel kolorimetrisk metode til lysering af dyrkede pattedyrsceller og måling af beta-Gal-aktivitet.
Assay Reagensen og Kittet udgør et simpelt og alsidigt assaysystem til måling βaf -galactosidaseaktivitet. Pattedyrsceller, der dyrkes på en plade, kan lyseres og testes for β-galactosidase-aktivitet ved at tilsætte en enkelt, alt-i-en lysis- og assay-løsning. Alternativt kan det inkluderede Thermo Scientific™ M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent bruges til at fremstille lysat fra vaskede klæbende eller pelleterede celler, og derefter en del af lysatet, der bruges til at kvantificere β-Gal-aktiviteten. Med M-PER Reagens er der ikke behov for at skrabe celler eller udføre fryse-tø-cyklusser. De resterende lysater, der er fremstillet med M-PER Reagens, kan bruges til anvendelser som reporter-assays (luciferase, β-galactosidase og chloramphenical acetyltransferase), proteinkinase-assays (PKA, PKC og Tyrosinkinase), immunoassays (Western blot, ELISA, RIA) og proteinrensning.
Egenskaber ved pattedyr-Galactosidase Thermo Scientific™ βAssay Kit (prøvereagens og stopopløsning):
- Vælg selvstændigt assay-reagens eller komplet kit til cellelyse og detektion
- Kolorimetrisk analyse måles let med en pladelæser eller spektrofotometer (405 nm)
- Kan tilpasses 96-brønd mikroplader eller rør-assay-formater
- Udfør homogene screeningsassays eller mål aktivitet sekundært efter cellelyse
- Også kompatibel med forberedte lysater fra andre arter som bakterier
Relaterede produkter
- Pattedyrs beta-Galactosidase Assay Kit (Kat. Nr. 75707)
- beta-Galactosidase Assay Reagens (Kat. Nr. 75705)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | beta-Galactosidase Assay Stop Solution, 25mL, 11.05pH, Liquid, Clear, 96-Well Plate, Reporter Enzyme Assay Type, Colorimetric Detection Method, Mammalian Compatible Cells, Proprietary Substrate, Beta-Gal Substrate, Absorbance Technique |
| Formulering | Liquid |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Til brug med (applikation) | Protein biology, enzyme reporter assays, protein assays and analysis, beta-galactosidase assays, Absorbans |
| pH-område | 11.05 |
| Prøvevolumen | 25mL |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produkttype | Beta-Galactosidase Assay Stop-løsning, beta-Galactosidase Assay Stop Solution |
| Farvetype | Enzymmærket |
| Mængde | 25 ml |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.