missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

beta-Formylpropionic Acid, TRC

Artikelnummer. 30012554
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30012554 2.5 mg 2.5mg
30005589 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7009352.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 692-29-5
Molekylær formel C4 H6 O3
Molekylvægt (g/mol) 102.09
Synonym Butanoic acid, 4-oxo-, Succinaldehydic acid (6CI,7CI,8CI), 4-Oxobutanoic acid, 3-Formylpropanoic acid, 3-Formylpropionic acid, 4-Oxobutyric acid, Butyraldehydic acid, Propanoic acid, 3-formyl-, Succinic acid semialdehyde, Succinic semialdehyde, β-Formylpropionic acid, γ-Oxybutyric acid
IUPAC navn 4-oxobutanoic acid
SMIL OC(=O)CCC=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale beta-Formylpropionic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6O3/c5-3-1-2-4(6)7/h3H,1-2H2,(H,6,7)
Formel vægt 102.0317
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.