Learn More
Beta-Estradiol kan udfældes ved Digitonin. MP Biomedicals
Product Code. 11498020 Shop All MP Biomedical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
11498020 1 g
1 options
Product Code. 11498020 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210165601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale Beta-Estradiol
Navn note Udfældelig med Digitonin.
CAS 50-28-2
Molekylær formel C18H24O2
Mængde 1 g
Synonym estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
InChI nøgle VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
SMIL CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 272.388
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
Formel vægt 272.4