Få mere at vide
beta-Estradiol, 99% (dry wt.), ca 3% water
Artikelnummer. p-7043974
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11366656
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03801.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50-28-2 | C18H24O2 | 272.388 g/mol
β-Østradiol er det vigtigste østrogen, der udskilles af den præmenopausale ovarie. Det fungerer som en østrogen hormonreceptor (ER) agonist og aktivator af PI 3-kinase. Yderligere bruges det til behandling af infertilitet hos kvinder, prostatacancer og brystkræft. Det bruges også som et middel til at stimulere kvindelig pubertetsinduktion, som i behandlingen af forsinket pubertet forårsaget af hypogonadisme eller Turners syndrom. Ud over dette bruges det som en del af hormonsubstitutionsterapien til transkønnede kvinder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
β -Østradiol er det vigtigste østrogen, der udskilles af den præmenopausale ovarie. Det fungerer som en østrogen hormonreceptor (ER) agonist og aktivator af PI 3-kinase. Yderligere bruges det til behandling af infertilitet hos kvinder, prostatacancer og brystkræft. Det bruges også som et middel til at stimulere kvindelig pubertetsinduktion, som i behandlingen af forsinket pubertet forårsaget af hypogonadisme eller Turners ′syndrom. Ud over dette bruges det som en del af hormonsubstitutionsterapien til transkønnede kvinder.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid, ethanol, vand, fosfatbuffer saltvand, dimethylformamid, acetone, dioxan og alkalihydroxider. Lidt opløselig i vegetabilske olier.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-28-2
Molekylær formel C18H24O2
Molekylvægt (g/mol) 272.388
MDL nummer MFCD00003693
InChI nøgle VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Synonym estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,17-diol
SMIL CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Estradiol
Smeltepunkt 175°C to 178°C
Assay Procent Noter (tørvægt),≈ 3% vand
Mængde 1 g
Beilstein 1914275
Merck Index 14,3703
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol ,water,phosphate buffer saline,dimethyl formamide,acetone,dioxane and alkali hydroxides. Slightly soluble in vegetable oils.
Optisk rotation +79° (c=1 in Dioxane)
Formel vægt 272.39
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • beta-Estradiol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P263-Undgå kontakt under graviditet/amning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Estradiol-17b