Få mere at vide
beta-østradiol, 99% (tørvægt), ca. 3% vand
Beskrivelse
β-Østradiol er det vigtigste østrogen, der udskilles af den præmenopausale ovarie. Det fungerer som en østrogen hormonreceptor (ER) agonist og aktivator af PI 3-kinase. Yderligere bruges det til behandling af infertilitet hos kvinder, prostatacancer og brystkræft. Det bruges også som et middel til at stimulere kvindelig pubertetsinduktion, som i behandlingen af forsinket pubertet forårsaget af hypogonadisme eller Turners syndrom. Ud over dette bruges det som en del af hormonsubstitutionsterapien til transkønnede kvinder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
β -Østradiol er det vigtigste østrogen, der udskilles af den præmenopausale ovarie. Det fungerer som en østrogen hormonreceptor (ER) agonist og aktivator af PI 3-kinase. Yderligere bruges det til behandling af infertilitet hos kvinder, prostatacancer og brystkræft. Det bruges også som et middel til at stimulere kvindelig pubertetsinduktion, som i behandlingen af forsinket pubertet forårsaget af hypogonadisme eller Turners ′syndrom. Ud over dette bruges det som en del af hormonsubstitutionsterapien til transkønnede kvinder.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid, ethanol, vand, fosfatbuffer saltvand, dimethylformamid, acetone, dioxan og alkalihydroxider. Lidt opløselig i vegetabilske olier.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Estradiol |
| Smeltepunkt | 175 °C til 178 °C |
| Assay Procent Noter | (tørvægt),≈ 3% vand |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1914275 |
| Merck Index | 14,3703 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dimethylsulfoxid, ethanol, vand, fosfatbuffersaltvand, dimethylformamid, acetone, dioxan og alkalihydroxider. Let opløselig i vegetabilske olier. |
| Optisk rotation | +79° (c=1 i Dioxane) |
| Formel vægt | 272.39 |
| Procent renhed | 99% |