missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

beta-Estradiol 17-Acetate, TRC

Artikelnummer. 30134159
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134159 250 mg
30012566 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134159 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE888005250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1743-60-8
Molekylær formel C20 H26 O3
Molekylvægt (g/mol) 314.42
Synonym Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, 17-acetate, Estradiol, 17-acetate (6CI,7CI,8CI), 17β-Acetoxyestra-1,3,5(10)-trien-3-ol, 17β-Acetylestradiol, 17β-Estradiol 17-acetate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol 17-acetate, Estradiol 17-monoacetate, β-Estradiol 17-acetate
IUPAC navn [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17-beta-Estradiol 17-acetate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H26O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h4,6,11,16-19,22H,3,5,7-10H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
Formel vægt 314.1882
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.