Få mere at vide
Novus Biologicals™ beta-Defensin 3 Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18528243
Skift visning
Mængde:
0,1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
18528243 0,1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18528243 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB200117PEP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 55894
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Til brug med (applikation) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB200-117
Gene Alias BD3, BD-3, beta-defensin 103, Beta-defensin 3, DEFB103, DEFB-3, DEFB3DEFB103A, Defensin, beta 103, defensin, beta 103 B, Defensin-like protein, hBD-3, HBD3HBP3
Gen symbol DEFB103B
Mængde 0,1 mg
Forskningskategori Biologically Active Proteins, Immunology
Opbevaringsbuffer Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.