Få mere at vide
Novus Biologicals™ beta-Defensin 3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18321339 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18321339 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18321339 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00055894T02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Immunology
Mål beta-Defensin 3
Synonym BD3, BD-3, beta-defensin 103, Beta-defensin 3, DEFB103, DEFB-3, DEFB3DEFB103A, Defensin, beta 103, defensin, beta 103B, Defensin-like protein, hBD-3, HBD3HBP3
Gen symbol DEFB103B