Få mere at vide
Novus Biologicals™ beta-Defensin 3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkterTekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Immunology |
| Mål | beta-Defensin 3 |
| Synonym | BD3, BD-3, beta-defensin 103, Beta-defensin 3, DEFB103, DEFB-3, DEFB3DEFB103A, Defensin, beta 103, defensin, beta 103B, Defensin-like protein, hBD-3, HBD3HBP3 |
| Gen symbol | DEFB103B |