Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals beta-D-Thioglucose natriumsalt, 95%
Artikelnummer. 15438359
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438359 250 mg 250mg
15428359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438359 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66838.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10593-29-0 | C6H11NaO5S | 218,199 g/mol
beta-D-thioglucose natriumsalt, bruges i forskning og til behandling af leddegigt. Den biologiske mekanisme er ukendt. 1-Thio-β bruges ofte som et bærermolekyle til celleoptagelse af markører, polymerer og nanopartikler og potentielt nyttigt syntetisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
beta-D-thioglucose natriumsalt, bruges i forskning og til behandling af reumatoid arthritis. Den biologiske mekanisme er ukendt. 1-Thio-β bruges ofte som et bærermolekyle til celleoptagelse af markører, polymerer og nanopartikler og potentielt nyttigt syntetisk reagens.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10593-29-0
Molekylær formel C6H11NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 218.199
MDL nummer MFCD00061630
InChI nøgle VKPBZIVFRYLHPT-WNFIKIDCSA-M
Synonym sodium glucopyranosyl sulphide, glucothiose, sodium 2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-thiolate, 1-thio-beta-d-glucose sodium salt, beta-d-thioglucose, 1-, a-d-glucosylthiose, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-sodiosulfanyl oxane-3,4,5-triol, sodium 2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl sulfanide, 1-thio-, a-d-glucose sodium salt, 1-beta-d-glucosylthiose
PubChem CID 11413308
IUPAC navn natrium;(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-thiolat
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)[S-])O)O)O)O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-D-Thioglucose sodium salt
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 218.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver