Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals beta-D-thioglucose natriumsalt, 97%
Artikelnummer. 15428359
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15428359
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66838.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10593-29-0 | C6H11NaO5S | 218.199 g/mol
beta-D-thioglucose natriumsalt, bruges i forskning og til behandling af leddegigt. Den biologiske mekanisme er ukendt. 1-Thio-β bruges ofte som et bærermolekyle til celleoptagelse af markører, polymerer og nanopartikler og potentielt nyttigt syntetisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
beta-D-thioglucose natriumsalt, bruges i forskning og til behandling af reumatoid arthritis. Den biologiske mekanisme er ukendt. 1-Thio-β bruges ofte som et bærermolekyle til celleoptagelse af markører, polymerer og nanopartikler og potentielt nyttigt syntetisk reagens.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10593-29-0
Molekylær formel C6H11NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 218.199
MDL nummer MFCD00061630
InChI nøgle VKPBZIVFRYLHPT-WNFIKIDCSA-M
Synonym sodium glucopyranosyl sulphide, glucothiose, sodium 2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-thiolate, 1-thio-beta-d-glucose sodium salt, beta-d-thioglucose, 1-, a-d-glucosylthiose, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-sodiosulfanyl oxane-3,4,5-triol, sodium 2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl sulfanide, 1-thio-, a-d-glucose sodium salt, 1-beta-d-glucosylthiose
PubChem CID 11413308
IUPAC navn natrium;(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-thiolat
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)[S-])O)O)O)O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-D-Thioglucose sodium salt
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 218.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver