Få mere at vide
beta-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate, 98+%
Artikelnummer. 11495877
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495877 100 g 100g
11475877 5 g 5g
11485877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24426.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13035-61-5 | C13H18O9 | 318.278 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13035-61-5
Molekylær formel C13H18O9
Molekylvægt (g/mol) 318.278
MDL nummer MFCD00005358
InChI nøgle IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
Synonym beta-d-ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate, tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, tetraacetylribose, 1,2,3,5-tetraacetyl-.-d-ribofuranose, tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, .beta.-d-ribofuranose, tetraacetate, ribofuranose, tetraacetate, .beta.-d
PubChem CID 83064
IUPAC navn [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-triacetyloxyoxolan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate
Smeltepunkt 80°C to 83°C
Mængde 100 g
Beilstein 94078
Optisk rotation −13±0.5° (c=2.4 in Chloroform)
Formel vægt 318.28
Procent renhed ≥98%