Learn More
beta-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate, 98+%
Product Code. 11475877
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11475877 5 g 5g
11485877 25 g 25g
11495877 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11475877 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24426.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13035-61-5 | C13H18O9 | 318.278 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13035-61-5
Molekylær formel C13H18O9
Molekylvægt (g/mol) 318.278
MDL nummer MFCD00005358
InChI nøgle IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
Synonym beta-d-ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate, tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, tetraacetylribose, 1,2,3,5-tetraacetyl-.-d-ribofuranose, tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, .beta.-d-ribofuranose, tetraacetate, ribofuranose, tetraacetate, .beta.-d
PubChem CID 83064
IUPAC navn [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-triacetyloxyoxolan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale beta-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate
Smeltepunkt 80°C to 83°C
Mængde 5 g
Beilstein 94078
Optisk rotation −13±0.5° (c=2.4 in Chloroform)
Formel vægt 318.28
Procent renhed ≥98%