Få mere at vide
beta-D-Maltose octaacetate, 98%
Artikelnummer. 11479863
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479863 25 g 25g
11459863 1 g 1g
11469863 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479863 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12988.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22352-19-8 | C28H38O19 | 678.593 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22352-19-8
Molekylær formel C28H38O19
Molekylvægt (g/mol) 678.593
MDL nummer MFCD00079432
InChI nøgle WOTQVEKSRLZRSX-FKNZMNJBSA-N
Synonym Octa-O-acetyl-beta-D-maltose
PubChem CID 126963554
IUPAC navn [(2S,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxy-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC2C(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-D-Maltose octaacetate
Smeltepunkt 157°C to 160°C
Mængde 25 g
Beilstein 79279
Optisk rotation +65° (c=10 in Chloroform)
Formel vægt 678.6
Procent renhed 98%