Få mere at vide
Beta-D-glukose Pentaacetat, TRC
Artikelnummer. 30398506
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30398506 10 g
1 options
Artikelnummer. 30398506 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG59650010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-D-Glucose pentaacetate
CAS 604-69-3
Molekylær formel C16 H22 O11
Mængde 10 g
Synonym β-D-Glucopyranose, 1,2,3,4,6-pentaacetate (ACI), Glucopyranose, pentaacetate, β-D- (8CI), β-D-Glucopyranose, pentaacetate (9CI), 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-β-D-glucopyranose, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl acetate, NSC 214078, Penta-O-acetyl-β-D-glucopyranose, Penta-O-acetyl-β-D-glucose, Pentaacetyl-β-D-glucopyranose, Pentaacetyl-β-D-glucose, Per-O-acetyl-β-D-glucopyranose, Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl acetate, β-D-Glucopyranose peracetate, β-D-Glucopyranoside peracetate, β-D-Glucopyranosyl pentaacetate, β-D-Glucose pentaacetate, 1,2,3,4,6-pentaacetate β-D-glucopyranose
InChI formel InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methylacetat
Molekylvægt (g/mol) 390.34
Formel vægt 390.1162