Få mere at vide
beta-D-Glukosepentaacetat, 98%
Artikelnummer. 11474184
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474184 250 g 250g
11464184 50 g 50g
11454184 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474184 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12526.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 604-69-3 | C16H22O11 | 390,341 g/mol
β-D-Glucose Pentaacetat bruges i biokemisk reaktion og bruges også som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt. Yderligere bruges det til at stimulere insulinfrigivelse i rotte-pancreas-øer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
β -D-Glucose Pentaacetat bruges i biokemisk reaktion og bruges også som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt. Yderligere bruges det til at stimulere insulinfrigivelse i rotte-pancreas-øer.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 604-69-3
Molekylær formel C16H22O11
Molekylvægt (g/mol) 390.341
MDL nummer MFCD00006597
InChI nøgle LPTITAGPBXDDGR-IBEHDNSVSA-N
Synonym beta-d-glucose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, unii-v833p95coc, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-b-d-glucopyranose, beta-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, 2s,3r,4s,5r,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, glucopyranose, pentaacetate, .beta.-d, penta-o-acetyl-β
PubChem CID 2724702
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-D-Glucose pentaacetate
Smeltepunkt 130 °C til 132 °C
Mængde 250 g
Beilstein 98851
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform og methanol. Uopløselig i vand.
Optisk rotation +5° (c=5 i chloroform)
Formel vægt 390.34
Procent renhed 98%