Få mere at vide
Beta-D-Glucopyranosylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-D-Glucopyranosylamine |
| CAS | 7284-37-9 |
| Molekylær formel | C6H13NO5 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO5/c7-6-5(11)4(10)3(9)2(1-8)12-6/h2-6,8-11H,1,7H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| SMIL | C(O)[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](N)O1 |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-amino-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.17 |
| Formel vægt | 179.08 |