Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals beta-D-Gentiobiose, 98 %
Artikelnummer. 15458229
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458229 500 mg 500mg
15448229 100 mg 100mg
15438229 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458229 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66750.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 554-91-6 | C12H22O11
Gentiobiose blev brugt i bindingsassays for at bestemme, om coelomisk cytolytisk faktor 1 (CCF-1) binder tilβ -1,3-glucaner til at stimulere det pro-PO-aktiverende system.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Gentiobiose blev brugt i bindingsassays for at bestemme, om coelomisk cytolytisk faktor 1 (CCF-1) binder tilβ -1,3-glucaner til at stimulere det pro-PO-aktiverende system.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-91-6
Molekylær formel C12H22O11
MDL nummer MFCD00198056
Synonym 6-O-(beta-D-Glucopyranosyl)-D-glucopyranose; Amygdalose
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-D-Gentiobiose
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Beilstein 93354
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 342.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver