Få mere at vide
Beta-D-Galactose, TRC
Artikelnummer. 30179325
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179325 5 mg
30179137 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179325 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG1552655MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7296-64-2
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Synonym beta-D-Galactopyranose, beta-(+)-Galactose, beta-D-(+)-Galactose, beta-Galactose
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Kemisk navn eller materiale beta-D-Galactose
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
Formel vægt 180.0634
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.