Få mere at vide
Beta-D-Galactose, TRC
Artikelnummer. 30179137
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179137 50 mg
30179325 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179137 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG15526550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7296-64-2
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Synonym beta-D-Galactopyranose, beta-(+)-Galactose, beta-D-(+)-Galactose, beta-Galactose
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-D-Galactose
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
Formel vægt 180.0634