Få mere at vide
Beta-D-Galactose Pentaacetat, TRC
Artikelnummer. 30179231
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30179231 25 g -
30179277 2.5 g 2.5g
30179331 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179231 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG15576525G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4163-60-4
Molekylær formel C16H22O11
Molekylvægt (g/mol) 390.34
IUPAC navn (3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl)methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1OC(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-D-Galactose Pentaacetate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3
Formel vægt 390.1162