Få mere at vide
beta-D-Galactose pentaacetat, 98%
Artikelnummer. 11424793
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424793 25 g 25g
11414793 5 g 5g
11434793 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424793 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12163.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4163-60-4 | C16H22O11 | 390,341 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i methanol
(50 mg/ml), chloroform og vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4163-60-4
Molekylær formel C16H22O11
Molekylvægt (g/mol) 390.341
MDL nummer MFCD00063259
InChI nøgle LPTITAGPBXDDGR-LYYZXLFJSA-N
Synonym beta-d-galactose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, b-d-galactose pentaacetate, beta-d-galactopyranose pentaacetate, beta-d-galactosepentaacetate, beta-d-galactopyranose, pentaacetate, 2s,3r,4s,5s,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate
PubChem CID 94752
IUPAC navn [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-D-Galactose pentaacetate
Smeltepunkt 142°C to 146°C
Mængde 25 g
Beilstein 98853
Opløselighedsinformation Soluble in methanol (50mg/ml),chloroform,and water.
Optisk rotation +24° (c=4 in chloroform)
Formel vægt 390.34
Procent renhed 98%