Få mere at vide
beta-D-Allose, 97+%
Artikelnummer. 11462838
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462838 100 mg 100mg
11472838 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16810.MC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2595-97-3 | C6H12O6 | 180,156 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2595-97-3
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
MDL nummer MFCD00063268
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-OBOOZECYSA-N
PubChem CID 57449163
IUPAC navn (2R,3R,4R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-D-Allose
Smeltepunkt 143°C to 146°C
Mængde 100 mg
Beilstein 1724623
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,280
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98%