Få mere at vide
beta-Cypermetrin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Cypermethrin |
| CAS | 1224510-29-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | beta-Cypermethrin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H19 Cl2 N O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (1S)-rel-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Beta-cypermethrin, beta-Cypermethrin, Chinmix, Cypermethrin-beta, Cypermethrin-β, β-Cypermethrin |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17?,18-,20+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)O[C@@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| Vis mere |