Få mere at vide
beta-Cyfluthrin, TRC
Artikelnummer. 30134886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134886 25 g
30134488 5 g
17917539 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134886 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98951025G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68359-37-5
Molekylær formel C22 H18 Cl2 F N O3
Molekylvægt (g/mol) 434.29
Synonym BAY-FCR 1272, BAY-Vl 1704, Baythroid, Cyfloxylate, Cyfluthrin, Eulan SP, FCR 1272, Optem PT 600, Preventol HS 12, Renounce, Solfac, Solfac 050EW, Tempo 2, Tempo 20WP, Tombstone, Tombstone Helios, α-Cyano-3-phenoxy-4-fluorobenzyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate, α-Cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
IUPAC navn [cyano-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
SMIL CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c2ccc(F)c(Oc3ccccc3)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyfluthrin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C22H18Cl2FNO3/c1-22(2)15(11-19(23)24)20(22)21(27)29-18(12-26)13-8-9-16(25)17(10-13)28-14-6-4-3-5-7-14/h3-11,15,18,20H,1-2H3
Formel vægt 433.0648
Procent renhed >95%