missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
beta-Cyfluthrin, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Cyfluthrin |
| CAS | 1820573-27-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | beta-Cyfluthrin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C22 H18 Cl2 F N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Baythroid XL, Beta-Baythroid, Beta-cyfluthrin, Bulldock, Bulldock 025EC, Bulldock 125SC, FCR 4545, Responsar, Tempo SC Ultra, Tempo Ultra, β-Cyfluthrin, (1S)-rel-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (R)-cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl Cyclopropanecarboxylic acid ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18Cl2FNO3/c1-22(2)15(11-19(23)24)20(22)21(27)29-18(12-26)13-8-9-16(25)17(10-13)28-14-6-4-3-5-7-14/h3-11,15,18,20H,1-2H3/t15?,18-,20+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)O[C@@H](C#N)c2ccc(F)c(Oc3ccccc3)c2 |
| IUPAC navn | [(R)-cyano-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl] (1S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?