missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beta-Cyclogeranyltriphenylphosphonium Bromide-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Cyclogeranyltriphenylphosphonium Bromide-d5 |
| CAS | 78995-97-8 |
| Molekylær formel | C28H27D5BrP |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Triphenyl[(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)methyl]phosphonium Bromide-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H32P.BrH/c1-23-14-13-21-28(2,3)27(23)22-29(24-15-7-4-8-16-24,25-17-9-5-10-18-25)26-19-11-6-12-20-26;/h4-12,15-20H,13-14,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,14D2; |
| SMIL | [Br-].[2H]C([2H])([2H])C1=C(C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)C(C)(C)CCC1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | [3,3-dideuterio-6,6-dimethyl-2-(trideuteriomethyl)cyclohexen-1-yl]methyl-triphenylphosphanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 484.46 |
| Formel vægt | 483.1739 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?