Få mere at vide
beta-Cyclodextrin
Artikelnummer. 15495419
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495419 25 g 25g
15405429 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63161.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.92 DKK
    288.65 DKK / 25g
    Spare 64.27 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7585-39-9 | C42H70O35 | 1134,99 g/mol
Bruges til at solubilisere ikke-polære forbindelser såsom fedtsyrer, lipider og kolesterol. Rapporteret nyttig til selektiv præcipitation af enantiomere, positionelle eller strukturelle isomererβ -Cyclodextrin bruges sammen med dansylchlorid til at danne vandopløselige komplekser til fluorescerende mærkning af proteiner. Det er en aktiv ingrediens i husholdnings lugt eliminator. Det bruges også i produkter til personlig pleje som tandpastaer, hudcremer og puddere. Den finder anvendelse i den kosmetiske industri for produkter som vaskemidler og parfume til kontrolleret frigivelse af duftstoffer. Yderligere bruges det til at fremstille HPLC-søjler, der tillader chiral enantiomer-separation. Ud over dette bruges det til at reducere niveauet af kolesterol i mælkefedt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bruges til at solubilisere ikke-polære forbindelser såsom fedtsyrer, lipider og kolesterol. Rapporteret nyttig til selektiv præcipitation af enantiomere, positionelle eller strukturelle isomererβ -Cyclodextrin bruges sammen med dansylchlorid til at danne vandopløselige komplekser til fluorescerende mærkning af proteiner. Det er en aktiv ingrediens i husholdnings lugt eliminator. Det bruges også i produkter til personlig pleje som tandpastaer, hudcremer og puddere. Den finder anvendelse i den kosmetiske industri for produkter som vaskemidler og parfume til kontrolleret frigivelse af duftstoffer. Yderligere bruges det til at fremstille HPLC-søjler, der tillader chiral enantiomer-separation. Ud over dette bruges det til at reducere niveauet af kolesterol i mælkefedt.
Opløselighed Opløseligt i vand og
ammoniumhydroxid.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7585-39-9
Molekylær formel C42H70O35
Molekylvægt (g/mol) 1134.99
MDL nummer MFCD00078139
InChI nøgle WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
Synonym cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose
PubChem CID 131707246
IUPAC navn 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2. 2,2³,⁶,2⁸,¹¹,2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹,2²³,²⁶,2²⁸,³¹]nonatetraconta ne-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
SMIL OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Cyclodextrin
Smeltepunkt 290 °C (opdeling)
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 78623
Merck Index 14,2718
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ammoniumhydroxid.
Optisk rotation +162° (c=1,5 i vand)
Formel vægt 1134.98
Fysisk form Pulver