Få mere at vide
beta-Cyclodextrin
Beskrivelse
Bruges til at solubilisere ikke-polære forbindelser såsom fedtsyrer, lipider og kolesterol. Rapporteret nyttig til selektiv præcipitation af enantiomere, positionelle eller strukturelle isomererβ -Cyclodextrin bruges sammen med dansylchlorid til at danne vandopløselige komplekser til fluorescerende mærkning af proteiner. Det er en aktiv ingrediens i husholdnings lugt eliminator. Det bruges også i produkter til personlig pleje som tandpastaer, hudcremer og puddere. Den finder anvendelse i den kosmetiske industri for produkter som vaskemidler og parfume til kontrolleret frigivelse af duftstoffer. Yderligere bruges det til at fremstille HPLC-søjler, der tillader chiral enantiomer-separation. Ud over dette bruges det til at reducere niveauet af kolesterol i mælkefedt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bruges til at solubilisere ikke-polære forbindelser såsom fedtsyrer, lipider og kolesterol. Rapporteret nyttig til selektiv præcipitation af enantiomere, positionelle eller strukturelle isomererβ -Cyclodextrin bruges sammen med dansylchlorid til at danne vandopløselige komplekser til fluorescerende mærkning af proteiner. Det er en aktiv ingrediens i husholdnings lugt eliminator. Det bruges også i produkter til personlig pleje som tandpastaer, hudcremer og puddere. Den finder anvendelse i den kosmetiske industri for produkter som vaskemidler og parfume til kontrolleret frigivelse af duftstoffer. Yderligere bruges det til at fremstille HPLC-søjler, der tillader chiral enantiomer-separation. Ud over dette bruges det til at reducere niveauet af kolesterol i mælkefedt.
Opløselighed Opløseligt i vand og
ammoniumhydroxid.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Cyclodextrin |
| Smeltepunkt | 290 °C (opdeling) |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 78623 |
| Merck Index | 14,2718 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og ammoniumhydroxid. |
| Optisk rotation | +162° (c=1,5 i vand) |
| Formel vægt | 1134.98 |
| Fysisk form | Pulver |