Få mere at vide
beta-Cyclodextrinhydrat
Artikelnummer. 11471888
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471888 5 g 5g
11481888 25 g 25g
11491888 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14529.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 68168-23-0 | C42H70O35 | 1134,99 g/mol
beta-cyclodextrinhydrat danner clathrater. Producerer et vandopløseligt kompleks med dansylchlorid til fluorescerende mærkning af proteiner. Det bruges i farmaceutisk forskning, som farmaceutiske mellemprodukter og også som kemiske reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
beta-cyclodextrinhydrat danner clathrates. Producerer et vandopløseligt kompleks med dansylchlorid til fluorescerende mærkning af proteiner. Det bruges i farmaceutisk forskning, som farmaceutiske mellemprodukter og også som kemiske reagenser.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand (18,5
g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68168-23-0
Molekylær formel C42H70O35
Molekylvægt (g/mol) 1134.99
MDL nummer MFCD00150811
InChI nøgle WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-cyclodextrin hydrate, schardinger, a-dextrin hydrate, beta-cyclodextrin hydrate, puriss hplc
PubChem CID 53486154
IUPAC navn 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2. 2,2³,⁶,2⁸,¹¹,2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹,2²³,²⁶,2²⁸,³¹]nonatetraconta ne-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
SMIL OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Cyclodextrin hydrate
Smeltepunkt 288°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 5915513
Merck Index 14,2718
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water (18.5g/L at 25°C).
Optisk rotation +142° (c=1.5 in Water)
Formel vægt 1134.98 (Anhydrous)