Få mere at vide
beta-Cyclocitral, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Cyclocitral |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 152.1201 |