Få mere at vide
beta-Cyclocitral, 90+%
Artikelnummer. 11481100
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481100 10 g 10g
11491100 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481100 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25700.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 432-25-7 | C10H16O | 152.24 g/mol
beta-Cyclocitral bruges som smagsstof, næringsstof, stabilisatorer, overfladeaktive stoffer og emulgatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser beta-Cyclocitral bruges som smagsstof, næringsstof, stabilisatorer, overfladeaktive
stoffer og emulgatorer.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, dichlormethan, ethylacetat og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 432-25-7
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.24
MDL nummer MFCD00079078
InChI nøgle MOQGCGNUWBPGTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-cyclocitral, b-cyclocitral, 1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl, .beta.-cyclocitral, 2,6,6-trimethyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, unii-77y0u2x29g, cyclocitral, alpha beta-cyclocitral, 2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-carbaldehyde, 1-formyl-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexene
PubChem CID 9895
ChEBI CHEBI:53177
IUPAC navn 2,6,6-trimethylcyclohexen-1-carbaldehyd
SMIL CC1=C(C=O)C(C)(C)CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Cyclocitral
Tæthed 0.944
Kogepunkt 62°C to 63°C (3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.498
Mængde 10 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,dichloromethane,ethyl acetate and methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 152.23
Procent renhed ≥90%