Få mere at vide
Beta-(Cyanoimino)-1-piperidinepropanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-(Cyanoimino)-1-piperidinepropanamide |
| CAS | 1798387-81-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9H14N4O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Minoxidil EP Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N4O/c10-7-12-9(6-8(11)14)13-4-2-1-3-5-13/h1-6H2,(H2,11,14) |
| SMIL | NC(=O)CC(=NC#N)N1CCCCC1 |
| IUPAC navn | 3-cyanoimino-3-piperidin-1-ylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 |
| Vis mere |