missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beta-Cyanobenzenepropanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Cyanobenzenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 14025-83-3 |
| Molekylær formel | C12 H13 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethyl 3-(3-Cyanophenyl)propanoate, Ethyl 3-cyano-3-phenylpropanoate, Ethyl 3-cyano-3-phenylpropionate, Ethyl beta-cyanohydrocinnamate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO2/c1-2-15-12(14)8-11(9-13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(C#N)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | ethyl 3-cyano-3-phenylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.237 |
| Formel vægt | 203.095 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?