Få mere at vide
Beta-Cyano-Beta-methyl-hydrocinnamic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Cyano-beta-methyl-hydrocinnamic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 123064-05-1 |
| Molekylær formel | C13H15NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | beta-Cyano-beta-methyl-benzenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO2/c1-3-16-12(15)9-13(2,10-14)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,3,9H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(C)(C#N)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | ethyl 3-cyano-3-phenylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.26 |
| Formel vægt | 217.1103 |