Få mere at vide
beta-Costol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Costol |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-11-5-4-7-15(3)8-6-13(9-14(11)15)12(2)10-16/h13-14,16H,1-2,4-10H2,3H3/t13-,14+,15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 220.183 |