Få mere at vide
(-)-beta-Citronellol, 97%
Artikelnummer. 15456648
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456648 1 g 1g
15466648 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60174.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7540-51-4 | C10H20O | 156.269 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7540-51-4
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.269
MDL nummer MFCD00063214
InChI nøgle QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Synonym --citronellol, s-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, --beta-citronellol, s---citronellol, beta-rhodinol, s---beta-citronellol, s-citronellol, --3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, 3s-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, unii-8rsy5y5658
PubChem CID 7793
ChEBI CHEBI:88
IUPAC navn (3S)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
SMIL CC(CCC=C(C)C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-beta-Citronellol
Tæthed 0.856
Kogepunkt 225°C to 226°C
Flammepunkt 99°C (210°F)
Brydningsindeks 1.456
Mængde 1 g
Beilstein 1721505
Optisk rotation −5.3° (Neat)
Formel vægt 156.27
Procent renhed 97%