Få mere at vide
Beta-Chlorolactic Acid, TRC
Artikelnummer. 17970995
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17970995 1 g -
17940675 2.5 g 2.5g
17930885 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17970995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3676701G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1713-85-5
Molekylær formel C3 H5 Cl O3
Molekylvægt (g/mol) 124.523
Synonym 3-Chloro-lactic Acid, (±)-3-Chloro-2-hydroxypropanoic Acid, (±)-3-Chlorolactic Acid, 2-Hydroxy-3-chloropropionic Acid, 3-Chloro-2-hydroxypropanoic Acid, 3-Chloro-2-hydroxypropionic Acid, 3-Chlorolactic Acid, Chlorolactic Acid, DL-3-Chlorolactic Acid, DL-β-Chlorolactic Acid, 3-Chloro-2-hydroxy-propionic Acid, 3-Chloro-2-hydroxy-propanoic Acid
IUPAC navn 3-chloro-2-hydroxy-propanoic acid
SMIL OC(CCl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beta-Chlorolactic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H5ClO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)
Formel vægt 123.9927