missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Beta-Chlorolactic Acid, TRC

Artikelnummer. 17940675
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17940675 2.5 g 2.5g
17970995 1 g -
17930885 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17940675 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3676702.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1713-85-5
Molekylær formel C3 H5 Cl O3
Molekylvægt (g/mol) 124.523
Synonym 3-Chloro-lactic Acid, (±)-3-Chloro-2-hydroxypropanoic Acid, (±)-3-Chlorolactic Acid, 2-Hydroxy-3-chloropropionic Acid, 3-Chloro-2-hydroxypropanoic Acid, 3-Chloro-2-hydroxypropionic Acid, 3-Chlorolactic Acid, Chlorolactic Acid, DL-3-Chlorolactic Acid, DL-β-Chlorolactic Acid, 3-Chloro-2-hydroxy-propionic Acid, 3-Chloro-2-hydroxy-propanoic Acid
IUPAC navn 3-chloro-2-hydroxy-propanoic acid
SMIL OC(CCl)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Beta-Chlorolactic Acid
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C3H5ClO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)
Formel vægt 123.9927
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.