Få mere at vide
Beta-Chloro-DL-alanine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Chloro-DL-alanine-d3 |
| CAS | 2124271-38-9 |
| Molekylær formel | C3H3D3ClNO2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 3-Chloro-DL-alanine-d3, 3-Chloroalanine-d3, DL-3-Chloroalanine-d3, β-Chloro-DL-alanine-d3, β-Chloroalanine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6ClNO2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D |
| SMIL | ClC([2H])([2H])C(N)([2H])C(O)=O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-chloropropanoic-2,3,3-d3 acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.55 |
| Formel vægt | 126.03 |