Få mere at vide
Beta-Caryophyllene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Trans-Caryophyllene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1 |
| Formel vægt | 204.1878 |
| Procent renhed | >95% |