Få mere at vide
Beta-karoten, TRC
Artikelnummer. 17988594
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17988594 25 mg
17919374 10 mg
17918334 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17988594 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18425025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7235-40-7
Molekylær formel C40 H56
Molekylvægt (g/mol) 536.87
Synonym β-Carotene, all-trans- (8CI), (all-E)-1,1'-(3,7,12,16-Tetramethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaene-1,18-diyl)bis[2,6,6-trimethylcyclohexene], BetaVit, Betacarotene, C.I. 40800, C.I. Food Orange 5, Carofertin, Carotaben, Caroten Base 35468, Carotene Base 80, Carotene Base 80S, Carotene Base 80SV, CoroCare, Cyclohexene, 1,1'-(3,7,12,16-tetramethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaene-1,18-diyl)bis[2,6,6-trimethyl-, (all-E)-, Food Orange 5, KPMK, Lucaratin, Lucarotin, Lucarotin 10CWD/O, Lucarotin 20MCT, Lucarotin 30SUN, Lurotin, NSC 62794, Provatene, Provatenol, Rovimix β-carotene, Serlabo, Solatene, all-E-β-Carotene, all-trans-β-Carotene, β-Carotene
IUPAC navn 1,3,3-trimethyl-2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)oktadeka-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]cyclohexen
SMIL C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Carotene
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
Formel vægt 536.4382