Få mere at vide
beta-karoten, 99%
Artikelnummer. 15486578
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486578 1 g 1g
15496578 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60106.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.95 DKK
    325.65 DKK / 1g
    Spare 36.30 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7235-40-7 | C40H56 | 536,89 g/mol
De vigtigste af provitaminerne A,β -caroten kan klassificeres som en antioxidant på grund af dets hæmning af radikal-initieret peroxidation in vitro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
De vigtigste af provitaminerne A,β -caroten kan klassificeres som en antioxidant på grund af dets hæmning af radikal-initieret peroxidation in vitro.
Opløselighed
Opløselig i hexan, dimethylsulfoxid, benzen, chloroform, cyclohexan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Air& Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7235-40-7
Molekylær formel C40H56
Molekylvægt (g/mol) 536.89
MDL nummer MFCD00001556
InChI nøgle OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Synonym beta-carotene, beta carotene, betacarotene, beta,beta-carotene, provitamin a, solatene, carotaben, provatene, all-trans-beta-carotene, serlabo
PubChem CID 5280489
ChEBI CHEBI:17579
IUPAC navn 1,3,3-trimethyl-2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)octadeca-1,3,5,15E,11-cyclohexen-1,3,5,13,11,11-cyclohexenen,
SMIL C\C(\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Carotene
Smeltepunkt 178 °C til 179 °C
Tæthed 1.000 g/mL
Flammepunkt 103 °C (95 °C)
Mængde 1 g
Beilstein 1917416
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløselig i hexan, dimethylsulfoxid, benzen, kloroform, cyclohexan. Uopløselig i vand.
Formel vægt 536.87
Procent renhed 99%
Fysisk form Fast stof