Få mere at vide
beta-bromphenetol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10560512 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10560512 5 g Glasflaske 5g
10325980 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10560512 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107250050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 589-10-6
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.06
MDL nummer MFCD00000234
InChI nøgle JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene
PubChem CID 68526
IUPAC navn 2-bromethoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Bromophenetole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 33,5 °C til 34,0 °C
Farve Farveløs
Kogepunkt 144,0 °C (40,0 mmHg)
Flammepunkt 65 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5OCH2CH2Br
Brydningsindeks 1,5550 til 1,5570
Mængde 5 g
Beilstein 06, 142
Formel vægt 201.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ß-Bromophenetole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.