Få mere at vide
beta-Bromoethylphosphoryl Dichloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Bromoethylphosphoryl Dichloride |
| CAS | 4167-02-6 |
| Molekylær formel | C2 H4 Br Cl2 O2 P |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4BrCl2O2P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-2H2 |
| SMIL | ClP(=O)(Cl)OCCBr |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-dichlorophosphoryloxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.84 |
| Formel vægt | 239.8509 |