missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

beta-Bromoethylphosphoryl Dichloride, TRC

Artikelnummer. 30342288
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342288 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342288 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6842802.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale beta-Bromoethylphosphoryl Dichloride
CAS 4167-02-6
Molekylær formel C2 H4 Br Cl2 O2 P
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C2H4BrCl2O2P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-2H2
SMIL ClP(=O)(Cl)OCCBr
IUPAC navn 1-bromo-2-dichlorophosphoryloxyethane
Molekylvægt (g/mol) 241.84
Formel vægt 239.8509
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.