Få mere at vide
(-)-Beta-Bisabolene (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-beta-Bisabolene |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8,15H,4-5,7,9-11H2,1-3H3/t15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 204.1878 |