Få mere at vide
Fisherbrand™ Strålingssikkerhedsopbevaringsbeholdere
Artikelnummer. 12307127 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
580 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12307127 580 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12307127
Forventet forsendelse: 02-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Strålingssikkerhed store beholdere med hjul, der er ideelle til beskyttelse mod beta- og gammastråling.
  • Beta– 47L med hjul– (58 x 28,5 x 27 cm), brug med taske CSR-BAG6
  • Cleaver Scientific opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Også tilgængeligt er vores udvalg af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg, som fungerer som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta og Gamma opbevaringsbeholdere fås i fem størrelser, og de to største beholdermodeller har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør
Højde (metrisk) 580 mm
Holder Mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør
Produkttype Strålingsopbevaringsboks
Volumen 47 L