Få mere at vide
Fisherbrand™ Strålingssikkerhedsopbevaringsbeholdere
Artikelnummer. 12337107 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12337107 130 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12337107
Forventet forsendelse: 02-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Strålingsbokse, med hængslet låg og centrale drejedæksler, der er ideelle til beskyttelse mod beta- eller gammastråling.
  • Beta– 1L– (13 x 10 x 8 cm), brug sammen med taske CSR-BAG1
  • Cleaver Scientific opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Også tilgængeligt er vores udvalg af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg, som fungerer som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta og Gamma opbevaringsbeholdere fås i fem størrelser, og de to største beholdermodeller har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til opbevaring af radioaktive materialer, Til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør
Højde (metrisk) 130 mm
Holder Mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør
Produkttype Strålingsopbevaringsboks
Volumen 1 L