Få mere at vide
(Beta, Beta-Dimethylacryl)shikonin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (beta, beta-Dimethylacryl)shikonin |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O6/c1-11(2)5-8-17(27-18(25)9-12(3)4)13-10-16(24)19-14(22)6-7-15(23)20(19)21(13)26/h5-7,9-10,17,22-23H,8H2,1-4H3/t17-/m1/s1 |
| Formel vægt | 370.1416 |